Learn More
Lovibond™ 354200 Nessler-Röhren DB 420, 250 ml ( VE = 1 Paar )
Satz mit zwei Klarglasröhren von Nessler
Marke:  Lovibond™ 354200
Artikelnummer. 10668342
  • 64.53 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Wasserprobenröhrchen
  • Weglänge: 250 mm (9,8 in.)
  • Kolben im Lieferumfang enthalten
  • Verwendung für den Vergleich von Wasserfarben
  • Kompatibel mit: Lovibond Nessslerizer System 711-A1 (FS Bestellnr. 154-405-311)
Spezifikation
Spezifikation
Glas
250 mm
Vergleich der Wasserfarben
Klar
711-A1 Orbeco-Hellige™/Lovibond™ Nessslerisersystem
Kolben
Name des Produkts
Lovibond™ 354200 Nessler-Röhren DB 420, 250 ml ( VE = 1 Paar ) > Nessler-Röhrchen; 250 mm (9.8 Zoll); Zweiersatz