Learn More
Lovibond™ Turbidirect Lovibond Trübungsmessgerät im Koffer
Entwickelt für die schnelle und einfache Trübungsmessung im Labor
Marke: Lovibond™ 194000
Includes: Alle für die Prüfung erforderlichen Teile, einschließlich Trübungsmessgerät, vier Probenzellen, Kalibrierset, Bedienungsanleitung und Tragetasche. (Batterien separat erhältlich.)
Beschreibung
- Die automatische Bereichswahl wählt automatisch den richtigen Bereich für die Trübungsmessung von 0.01 bis 1100 NTU aus
- Die Datenprotokollierungsfunktion ermöglicht es dem Anwender, bis zu 1,000 Datensätze mit Datum, Uhrzeit und Registrierungsnummer zu speichern
- Das Gerät ist energieeffizient und kann mit sieben NiCd-Akkus (separat erhältlich) oder einem Steckernetzteil betrieben werden
Spezifikation
Infrarot-Labortrübungsmessgerät | |
Farbgrafikdisplay | |
12 mL | |
± 2 %, ± 5 % | |
0,01 bis 1.100 NTU | |
10.45 Zoll | |
7,6 in. | |
2.76 Zoll | |
NiCd wiederaufladbar | |
50/60 Hz | |
CE, ISO | |
5 °C bis 40 °C | |
1 kg |
Infrarot-LED | |
nephelometrisch | |
Für schnelle und einfache Trübungsmessung im Labor | |
0,01, 0,1, 1 NTU | |
10,45 x 7,6 x 2,76 in. (26,5 x 19,3 x 7 cm) | |
26,5 cm | |
19,3 cm | |
7 cm | |
100/230 V 50/60 Hz | |
100/230 V | |
41 bis 104 °F | |
2.2 lb |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ Turbidirect Lovibond Trübungsmessgerät im Koffer > Labor-Trübungsmessgerät
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur