Learn More
Lovibond™ ET 740 und ET 750 – Floc-Tester für Labore
Flocculation Testers (also known as Jar Testers) are designed for a range of applications - such as testing the efficiency of flocculation or precipitation agents
2175.00 CHF - 2570.00 CHF
Spezifikation
Typ Laboratory Flocculation Tester
Displaytyp Digital
Enthält Power supply with US, EU and UK adapter, instruction manual
Hauptbedienfelder Timer
Zur Verwendung mit (Anwendung) For a range of applications such as testing the efficiency of flocculation or precipitation agents
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Power Supply with US, EU and UK adapter. Instruction Manual.
Benötigt: 1,000 mL beakers, Low form
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Gewicht (angloamerikanisch) Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Länge (metrisch) Gewicht (angloamerikanisch) Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12651745
Unterlagen ansehen
Lovibond™
2419155
25.5 in. 64.7 cm 26.8 lb. 12.1 kg
2175.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12661745
Unterlagen ansehen
Lovibond™
2419160
37 in. 93.9 cm 37.5 lb. 17 kg
2570.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flocculation Testers (also known as Jar Testers) are designed for a range of applications - such as testing the efficiency of flocculation or precipitation agents
Continuously variable stirring speed (lab versions only.)
  • Digital display of stirring RPM.
  • Timer function.
  • Illuminated back panel.
  • Height adjustment option for the stirring blades during operation.
  • Date and Time.
Floc Testers are not supplied with beakers. Please purchase from a laboratory products supplier.
Spezifikation
Spezifikation
Laboratory Flocculation Tester
Power supply with US, EU and UK adapter, instruction manual
For a range of applications such as testing the efficiency of flocculation or precipitation agents
13,5 in.
10,25 in.
115/230 V 50/60 Hz
115/230 V
Digital
Timer
1 Revolution
34.2 cm
26.03 cm
50/60 Hz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ ET 740 und ET 750 – Floc-Tester für Labore