Learn More
Lovibond™ TK100 LOVIBOND COMPARATOR 2000+ 2000+
Vielseitiges und hochpräzises kolorimetrisches Wasseranalysesystem für eine schnelle und genaue Wasseranalyse und Farbmessung
Marke:  Lovibond™ 142000
Artikelnummer. 11763187
  • 188.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Vielseitiges und hochpräzises kolorimetrisches Wasseranalysesystem für eine schnelle und genaue Wasseranalyse und Farbmessung
Ideal für die Prüfung von Wasser, Abwasser, Kessel- und Kühlwasser, Prozessflüssigkeiten, Schwimmbädern, Spas und mehr im Labor, in der Anlage, im Feld oder im Klassenzimmer. Das Handgerät ist einfach zu bedienen und liefert präzise, reproduzierbare Ergebnisse.
  • Handlich und vollständig tragbar
  • Kann für eine Vielzahl von Farbmessanwendungen verwendet werden
  • Das integrierte Vergrößerungsprisma bringt Standard- und Testmusterfarben nebeneinander und in ein Bild und hilft so, eine genaue Farbübereinstimmung herzustellen.
  • Die einstellbare Probenzellenkammer kann Zellen mit einer Pfadlänge von 10 bis 40 mm aufnehmen
  • Einfache Ein-Knopf-Bedienung
  • Kompensation für farbige oder trübe Proben
  • Durch permanente Farbglasstandards ist die Konsistenz garantiert
  • Die Farbscheiben sind lichtecht, chemikalienbeständig und kratzfest und entsprechen ISO 7392/2
  • Für 13 mm-, 10 ml-Röhrchen (600-T13P)
  • Für bestimmte Tests ist ein Nesslerizer-System erforderlich, um genaue Ergebnisse zu erhalten. 
Hinweis: Röhrchen und Farbscheiben sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern separat erhältlich.  (Röhrchen siehe 600-T13P.)  
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7393-2
(1) Gehäuse für Komparator 705. (Röhrchen separat erhältlich; siehe 600-T13P. Farbscheiben ebenfalls separat erhältlich.)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lovibond™ TK100 LOVIBOND COMPARATOR 2000+ 2000+ > Visuelles kolorimetrisches Wasseranalysesystem