Learn More
Lovibond™ COD-Teströhrchen, MR, quecksilberfrei
Abgemessenes Reagens mit einer Dosis zur Prüfung der Wasserqualität
80.35 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | US EPA |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von kommunalem Abwasser, industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SC400 Kolorimeter und Aqua Comparator™ Testkits, Hach™ Instrumente |
Bereich | 0 bis 1500 mg/l |
Testmethode | Dichromat/H2SO4 |
Produktcode | Marke | Anzahl Tests | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Tests | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15322055
|
Lovibond™
2420711 |
25 |
80.35 CHF
25 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Abgemessenes Reagens mit einer Dosis zur Prüfung der Wasserqualität
- Für die Verwendung in SC400™-Kolorimetern und Aqua Comparator™-Testkits
- Auch geeignet für den Einsatz in Hach™-Geräten und -Testkits
- Leicht zu öffnende versiegelte Fläschchen verhindern Kreuzkontaminationen
- Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
Zum Testen von kommunalem und industriellem Abwasser, für Prozesskontrollen sowie zum Testen von Gewässern
Compliance
Von US EPA anerkannte Testmethode
Spezifikation
US EPA | |
SC400 Kolorimeter und Aqua Comparator™ Testkits, Hach™ Instrumente | |
Dichromat/H2SO4 |
Testen von kommunalem Abwasser, industriellem Abwasser und Prozesskontrollen, Testen von Gewässern | |
0 bis 1500 mg/l |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 5 Jahre
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, disilver(1) sulphate, potassium dichromate
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ COD-Teströhrchen, MR, quecksilberfrei