Learn More
Lovibond™ CHECKKIT NITRIT 0-0,5MG/L
Präzise Testkits für die routinemäßige Wasseranalyse
Marke:  Lovibond™ 147300
Artikelnummer. 10484292
  • 66.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Komparator, Farbscheibe, Probenzellen, Reagenzien, Anweisungen und Tragetasche
Beschreibung
Beschreibung
  • Einfach zu verwenden: Reagenz in die Probenzelle geben, die Scheibe drehen, bis die Farbe der Probe entspricht, und den Konzentrationswert ablesen
Spezifikation
Spezifikation
±5 %
Aqua Comparator™ Gehäuse, Aqua Comparator™ Scheibe, Reagenzien, Probenzellen, Anleitung, Transportkoffer
0 bis 0,5 mg/l
Routine-Trinkwasseranalyse
100
LR Nitrit-Test Kit
Name des Produkts
Lovibond™ CHECKKIT NITRIT 0-0,5MG/L > Nitrit LR; 0–0.5 mg/l