Learn More
Lovibond™ Glaszellen mit 10 mm Pfadlänge
Eine präzisionsgeschmolzene Küvette aus optischem Glas nach höchsten Standards.
Marke: Lovibond™ 606810
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 10 mm Weglänge:
- Zur Messung der Farbe von Lacken, Trockenölen, Harzen, Nitrocellulose, Lacken, Fettsäuren und ähnlichen transparenten Flüssigkeiten
- Gemäß ASTM D-1544 und AOCS-Methode Td 1a
Spezifikation
Glaszellen | |
Comparator 2000+, Comparator 3000 mit nicht erhitzten Proben |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ Glaszellen mit 10 mm Pfadlänge > Glaszellen, 10 mm Schichtdicke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur