compliance-icons compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Lovastatin, 98 %
Artikelnummer. 15510594
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Lovastatin, CAS-Nr. 75330-75-5, ist eine cholesterinsenkende Verbindung und Inhibitor der HMG-CoA-Reduktase, einem Enzym zur Begrenzung der Rate der Cholesterinsynthese.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Lovastatin ist eine Verbindung, die Cholesterin in vivo und in vitro senken kann, indem sie die HMG-CoA-Reduktase hemmt, ein Enzym zur Begrenzung der Rate der Cholesterinsynthese
Anwendungen
• Blockiert das Ionenprodukt von Mevalonat, eine entscheidende Verbindung bei der Produktion von Cholesterin und Isoprenoiden
•Kann die zelluläre Resistenz gegen Krebsmedikamente wie Doxorubicin erhöhen • Kann Apoptose in Myelomzellen induzieren
•Kann zum Stillstand des Zellzyklus in der Phase G1 und G2/M führen
• Blockiert zudem die Phosphorylation von Tyrosin im PDGF-Rezeptor und die Aktivierung der MAP-Kinase durch PDGF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75330-75-5
Summenformel C24H36O5
Molekulargewicht (g/mol) 404.55
MDL-Nummer MFCD00072164
InChI-Schlüssel PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Synonym lovastatin, mevinolin, mevacor, monacolin k, lovalip, altoprev, lovalord, mevinacor, nergadan, 6alpha-methylcompactin
PubChem CID 53232
ChEBI CHEBI:40303
IUPAC-Name [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-Hydroxy-6-Oxooxan-2-yl]Ethyl]-3,7-Dimethyl-1,2,3,7,8,8a-Hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-Methylbutanoat
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lovastatin
Schmelzpunkt 175.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: less soluble in ethanol, soluble in chloroform and acetone
Formelmasse 404.54
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lovastatin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Lovastatin, 98 % >