Learn More
Lopinavir, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Lopinavir ist ein retroviraler Protease-Inhibitor, der als antiretrovirales Arzneimittel wirkt und die Ausbreitung des humanen Immundefizienz-Virus (HIV) und von Hepatitis-Viren in Zellen verhindern kann
•Lopinavir ist ein Dicarbonsäure-Diamid und eine substituierte Form von Amphetamin
Anwendungen
• Lopinavir kann Laborstudien mit anderen Retroviren verwendet werden
• Lopinavir eignet sich für die Laborforschung von Systemen zur Medikamentenverabreichung; einige Studien haben gezeigt, dass die Aktivität von Lopinavir durch alternative Bereitstellungsmethoden wie Mikroverkapselung verbessert werden kann
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lopinavir |
Menge | 5 g |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0418444 | Analysenzertifikat | 22/04/2025 | 456754,456750010,456750050 |
A0418444 | Analysenzertifikat | 22/04/2024 | 456750010,456750050 |
A0434453 | Analysenzertifikat | 18/10/2023 | 456750010,456750050 |
A0422665 | Analysenzertifikat | 25/09/2023 | 456750010,456750050 |
A0403710 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 456750010,456750050 |
Sicherheit und Handhabung
- Lopinavir