Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem Lose Septen für oben offene 24-414 Kappen Artikelnummer.: 16190581
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ I-Chem Lose Septen für oben offene 24-414 Kappen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16190581
Behandelt, Silikon-Septum mit PTFE-Einlage, 0,060 in., 144
Click to view available options
Füllstand:
Behandelt
Beschreibung:
Silikon-Septum mit PTFE-Einlage
Dicke (angloamerikanisch):
0,060 in.
0,125 in.
Anzahl pro Karton:
24
144
2000
Artikelnummer. 16190581
Marke: Thermo Scientific™ S24400S2
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Lose Septen sind Ersatzsepten für Thermo Scientific VOA-Fläschchen und Septenflaschen mit 24-414 oben offenen Verschlusskappen
Thermo Scientific™ Lose Septen sind Ersatzsepten für Thermo Scientific VOA-Fläschchen und Septumflaschen mit oben offenen Kappen 24-414. Lose Septen können als Ersatzsepten für Thermo Scientific VOA-Fläschchen und -Flaschen mit unverklebten Septen verwendet werden. Passend für oben offene Standardkappe 24-414. Die Kappe ist zur Verwendung mit diesem Septum auch separat erhältlich (297-2414). Verarbeitung zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen.
  • Naturfarbenes Silikonseptum mit PTFE-Einlage, Stärke 0,125 in. oder 0,060 in., Durchmesser 24 mm
  • Zur Verwendung mit Thermo Scientific VOA-Fläschchen und Flaschen mit oben offener Kappe 24-414
  • In einer Vielzahl von Mengen pro Packung erhältlich
Lieferumfang: Lose Septen
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Erneuerbare Energie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungsparameter VOA
Farbe Naturfarben
Beschreibung Silikon-Septum mit PTFE-Einlage
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,94 in.
Material PTFE-Silikon, Silicone
Anzahl pro Karton 144
Menge 144
Septa Silikon mit PTFE-Einlage
Dicke (angloamerikanisch) 0,060 in.
Füllstand Behandelt
Zertifizierung/Konformität Verarbeitung zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen. Herstellung in einem nach ISO zertifizierten Qualitätsmanagementsystem.
Form Rund
Produkttyp Septa
Verschlussgröße 24 bis 414 mm
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Verschlusstyp Kappe mit Bohrung auf Oberseite
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerWB5064050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog NumberS24-400-S2
ChargennummerWB5027110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog NumberS24-400-S2
ChargennummerWB4263050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog NumberS24-400-S2
ChargennummerWB4099030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2024 Catalog NumberS24-400-S2
ChargennummerWB4016020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2024 Catalog NumberS24-400-S2
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ I-Chem Lose Septen für oben offene 24-414 Kappen >