Learn More
IKA™ LOOPSTER DIGITAL
Ein digitaler Rotator für ein geschmeidiges und gleichzeitig effektives Mischen mit einstellbarer Geschwindigkeit – ideal für biologische Proben, insbesondere Blutproben.
Marke: IKA™ 0004016000
796.98 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geeignet für Trenn- und Mischprozesse von pulverförmigen und flüssigen Proben in Eppendorf- und Greiner-Röhrchen bis zu 50 ml
- Leicht abnehmbare Aufsätze ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung des Geräts bei verschütteten Proben
- Frei einstellbarer Drehwinkel
- Timer: Countdown, einstellbar von 1 Sekunde bis zu 99 h 59 min
- Zähleranzeige der Schütteldauer
- Für Inkubatoren von 4 ° bis 50 °C geeignet
- Fehlercodeanzeige
- Einfache Anwendung per Folientastatur
- Geeignet für den Dauerbetrieb
- Drehzahlbereich von 5 bis 80 U/min
Bestellinformation
Hinweis: Befestigungsscheiben müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Verstellbar | |
100/240 V, 24 V DC, 50/60 Hz, 1 A | |
4°C bis 50°C | |
IP21 DIN EN60529 | |
300 mm | |
1rpm | |
7-Segment-LED | |
80 % |
5 bis 80 U/min | |
100/240 V | |
1 A | |
50/60 Hz | |
300 mm | |
Loopster digital | |
Mischen und Trennen biologischer Proben | |
1 Sek. bis 99:59 Std. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30