Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ X-VIVO™ 20 Hämatopoetisches serumfreies Kulturmedium
Für die adoptive Immuntherapie und die zelluläre Therapieforschung
Marke:  Lonza™ BE04-448Q
Artikelnummer. 11615130
  • 306.60 CHF / 1 Liter
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Enthält keine Lymphokine, die für die Aktivierung humaner Lymphozyten erforderlich sind
  • Für In-vitro-Verfahren bestimmt
  • Device Master Records (DMRs) für diese Produkte werden in einer FDA Master-Datei gespeichert
  • Chemisch definierte Medien, die für bestimmte Zelltypen optimiert sind
  • Zur Weiterverwendung in Produktion oder Labor
  • Entwickelt und optimiert zur Unterstützung der Erzeugung von LAK-Zellen aus Monozyten-depletierten PBL bei hoher Dichte
  • Gemäß US-amerikanischem Recht auf die Verwendung als Prüfpräparat beschränkt
  • Diese Produkte werden nur für Forschungszwecke vertrieben
  • Nicht für den menschlichen oder veterinärmedizinischen Gebrauch, für die Anwendung bei Menschen oder Tieren oder für die Verwendung in klinischen oder In vitro-Verfahren zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 8 °C
Serumfreies Medium (SFM) für Stammzellen
Gentamicin, Phenolrot
1 l
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lonza™ BioWhittaker™ X-VIVO™ 20 Hämatopoetisches serumfreies Kulturmedium > X-VIVO 20; mit Gentamicin und Phenolrot, 1 l