missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ LongTaq DNA-Polymerase

LongTaq DNA-Polymerase katalysiert 5'–3' Synthese von DNA.

378.00 CHF - 1510.00 CHF

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Konzentration 5 Einheiten/µl
Lagerungspuffer 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16052555
Unterlagen ansehen
Abnova™
D0013.1000Units
1000 Einheiten
755.00 CHF
1000 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16062555
Unterlagen ansehen
Abnova™
D0013.2500Units
2500 Einheiten
1510.00 CHF
2500 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16072555
Unterlagen ansehen
Abnova™
D0013.500Units
500 Einheiten
378.00 CHF
500 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Das Enzym hat nachweislich keine Exonuklease-Aktivität von 3′–5′.
  • Das Enzym hat nachweislich eine hohe Amplifikationsausbeute und ist bei hoher Versuchstemperatur stabil.
Spezifikation

Spezifikation

Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Standard-PCR
5 Einheiten/µl
20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Abnova™ LongTaq DNA-Polymerase

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt