Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schöpflöffel
Diese Kellen aus Polyethylen hoher Dichte können nicht rosten oder korrodieren, bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und Schwimmfähigkeit, für alle Fälle.
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F36780-0032
Artikelnummer. 11342214
  • 118.88 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Für die einfache Probennahme aus Tanks, Bottichen, Seen etc.
  • Die Griffe haben einen Durchmesser von 2.9 cm (1⅛ Zoll) und sind in einem Winkel von 45° mit einer starren Probenschüssel verschweißt, um die Probenahme aus einer erhöhten Position zu erleichtern
Spezifikation
Spezifikation
Schöpflöffel
Nicht autoklavierbar
1.000 ml
2,9 cm
HDPE
2 Stück
Weiß
3,7 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schöpflöffel > Grifflänge: 914 mm