Learn More
SHOWA™ Long Cuffed Blue Nitrile Gloves, Model 7545 Artikelnummer.: 17870442
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
SHOWA™ Long Cuffed Blue Nitrile Gloves, Model 7545
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17870442
Medium
Click to view available options
Größe:
11
Large
Medium
Small
X-Large
Artikelnummer. 17870442
Marke: SHOWA™ 754508M
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
A 100% nitrile disposable glove that is designed to reduce irritation and allergy risks, as well as provide chemical protection.
  • By chlorinating the glove, comfort is enhanced and the feeling of tackiness is removed.
  • The nitrile construction protects against chemical penetration and projection.
  • Free of latex, powder and silicone to prevent allergic reaction and skin irritation.
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Abbaubar
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Chlorinated Yes
Anwendungen Industriell
Farbe Blue
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.10 mm
Latex Free Ja
Material Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Größe Medium
Dicke (angloamerikanisch) 3,9 mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ B
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Art der Handschuhstulpe Extended
Auskleidung Ohne Dichtungseinlage
Modell 7545
Länge (angloamerikanisch) 11,6 in.
Länge (metrisch) 295 mm
Name des Produkts
SHOWA™ Long Cuffed Blue Nitrile Gloves, Model 7545 >