Learn More
Agilent BioTek LogPhase 600 Mikrobiologie-Lesegerät
GREENER_CHOICE
Der LogPhase 600 Microbiology Reader ist für die Messung mikrobieller Wachstumskurven in bis zu vier Standard-Mikroplatten mit 96 Vertiefungen gleichzeitig ausgelegt. Er verfügt über ein speziell entwickeltes, robustes Schütteln und eine konsistente Temperaturkontrolle, die für ein optimales Wachstum von Bakterien und Hefezellen und beste Datenqualität entscheidend sind.
Marke:  Agilent BioTek LP600-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17247819
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek LogPhase 600 Mikrobiologie-Lesegerät ist für die Messung mikrobieller Wachstumskurven in bis zu vier Standard-Mikrotiterplatten mit 96 Wells vorgesehen. Dieses Mikrobiologie-Plattenlesegerät verfügt über speziell gestaltete, robuste Schüttelvorrichtungen und Regelungen zum Konstanthalten von Temperaturen, entscheidend für optimales Wachstum von Bakterien und Hefezellen.
Das LogPhase 600 wird anhand einer Software-App mit einfacher, aber leistungsstarker Benutzererfahrung gesteuert. Die Software steuert das Lesegerät bei Datenerfassung und Durchführung mikrobiologischer Analysen aller Arten von Platten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle
96-Well-Platte mit Deckeldichtung
Orbital
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
10,5 Zoll
Gen5- und LogPhase-App
LP600.
1 Jahr
50 lb.
26 Zoll
LED
Diskontinuierliche Kinetik
0 bis 2 OD ± 1 % ±0,01 OD
100/240 V, 50/60 Hz, 250 W
26,7 cm
0 bis 2 OD ±1 % ±0,01 OD
0,001 OD
600 nm
22,7 kg
66 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek LogPhase 600 Mikrobiologie-Lesegerät > 600 nm