Learn More
Notrax Logo Washable™ Custom Printed Logo Mat
Logo Washable™ can be fully customized with BrilliantStep™ state-of-the-art printing technology allowing 3-dimensional effects, fine lines and color shading, for each mat to have its truly individual image. Nitrile rubber backing is washable up to 50°C.
110.00 CHF - 446.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Material | Garn aus Polyamid 6.6 mit starker Drehung |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Modell | Fries |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17762488
|
Notrax
190S0023WH |
85 x 60 cm |
110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17772488
|
Notrax
190S0034WH |
115 x 85 cm |
212.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17782488
|
Notrax
190S0035WH |
150 x 85 cm |
275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17792488
|
Notrax
190S0046WH |
180 x 115 cm |
446.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Functional and washable logo entrance mat that can be completely personalized using BrilliantStep™ full color printing with almost infinite color combinations
- The open Frieze tuft gives true depth of color and a trackless surface making it more durable as well as more effective in hiding dirt and foot traffic
- Nitrile rubber backing is washable up to 50°C with cleated pattern to minimize movement on all surfaces and to keep the mat elevated on hard floors to allow drying underneath
- Logo Washable™ can be fully customized with BrilliantStep™ state-of-the-art printing technology allowing 3-dimensional effects, fine lines and color shading, for each mat to have its truly individual image
Spezifikation
Weiß | |
Garn aus Polyamid 6.6 mit starker Drehung | |
Matten für Industrie und Gewerbe | |
Fries |