Learn More
Fisherbrand™ Logger-Trac Mini Temp Datalogger
Informieren Sie sich sofort über die Dauer der Temperaturauslenkung, kein Herunterladen von Daten erforderlich
Marke:  Fisherbrand™ 61011-00
Artikelnummer. 15577603
  • 59.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires : Erfordert die MaxiThermal Software (15-081-150) und die Dockingstation mit USB-Kabel (14-650-123), um Daten herunterzuladen und den Mini-Datenlogger neu zu starten.
Beschreibung
Beschreibung
Das Fisherbrand™ Mini-Logger-Trac™ Datalogging-Thermometer' mit aktiver LCD-Anzeigetechnologie ermöglicht die sofortige Anzeige der Dauer (kumulative Zeit) der Temperaturauslenkung auf dem Display. Der Benutzer kann die akzeptablen Temperaturparameter (Werte für hohe und niedrige Temperaturen) in 1° Schritten auswählen.
  • Dauer der Temperaturabweichung
  • Datenlogger mit benutzerdefinierten Aufzeichnungsintervallen
  • Das aktive LCD-Display zeigt die folgenden wichtigen Daten an: Aktuelle Temperatur, Mindest-/Höchsttemperaturen, Aufzeichnungsstatus, Laufzeit, Alarm (Exkursion) kumulative Zeit, Alarmtallie
  • Erfordert die Fisherbrand Traceable Docking Station und das USB-Kabel (6549) zum Hochladen von Daten auf den PC
ANWENDERDEFINIERBARE AUFZEICHNUNGSINTERVALLE
Für vollständige Flexibilität kann das benutzerdefinierte Aufzeichnungsintervall auf der Grundlage der Anzahl der zu protokollierenden Tage (von 4 Stunden bis 365 Tage) oder des gewünschten Zeitintervalls (von 2 Sekunden bis 24 Stunden) eingestellt werden. Der interne Flash-Speicher speichert 7680 Messwerte.
Um sicherzustellen, dass keine Daten verloren gehen, stoppt das Thermometer nach dem vollen Speicher die Datenprotokollierung (Daten werden nicht überschrieben). Während der Aufzeichnung werden die folgenden Informationen angezeigt: Aktuelle, minimale und maximale Temperatur, die erreicht wurde, und kumulative Laufzeit. Sobald eine Alarmbedingung aufgetreten ist, werden die folgenden zusätzlichen Informationen angezeigt: Alarm-Tally, ALARM-Benachrichtigung, kumulierte Alarmzeit.
Die einzelnen Logger-Trac-Thermometer sind mit Alarmwerten von 2 °C (niedrig) und 8 °C (hoch) und einem Aufzeichnungsintervall vorprogrammiert, um eine Aufzeichnung von 30 Tagen zu ermöglichen (die Messwerte werden alle 5 Minuten, 33 Sekunden protokolliert).
Spezifikation
Spezifikation
Datenerfassungssystem
Der interne Flash-Speicher speichert 7680 Messwerte
Hoch/niedrig
Mit Temperatur MIN/MAX Speicher. Datenprotokollierung und exportierbaren Daten
Gehäuse IP66
Perfekte Lösung für die Überwachung von Materialien während des Transports sowie von Reagenzien, klinischen Proben, Impfstoffen, Pharmazeutika und Lebensmitteln an jedem Ort
-31°F to +122°F
2 Zoll x 1 Zoll x 0.5 Zoll
Aktive LCD-Display-Technologie
Nicht kalibriert
TraceableLIVE
USB
Interner Sensor
±0.2°C von 0 bis 10°C; ±1°C anderenfalls
-35 bis +50 °C
Name des Produkts
Fisherbrand™ Logger-Trac Mini Temp Datalogger > Wiederverwendbarer Mini-Datenlogger