Learn More
Thermo Scientific Chemicals Johannisbrotkernmehl Artikelnummer.: 17281262
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Johannisbrotkernmehl
Artikelnummer. 17281262
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 17281262
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466672500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9000-40-2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Johannesbrotkernmehl
Menge 250 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number466672500,466670010
ChargennummerA0463314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number466672500,466670010
ChargennummerA0455086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number466672500,466670010
ChargennummerA0442710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog Number466672500,466670010
ChargennummerA0440737 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2022 Catalog Number466672500,466670010
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Johannisbrotkernmehl >