Learn More
Thermo Scientific Chemicals Johannisbrotkernmehl
Artikelnummer. 17271262
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
CAS: 9000-40-2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9000-40-2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Johannesbrotkernmehl
Menge 1 kg
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Johannisbrotkernmehl >