Learn More
Brady™ Verriegelungsschloss (rot)
Mithilfe von Haspen können mehrere Vorhängeschlösser für eine einzelne Sperrvorrichtung verwendet werden.
Marke: Brady™ 045582
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Ausstattung Ihrer Mitarbeiter mit den richtigen Verriegelungswerkzeugen und Warnvorrichtungen kann Leben retten, Ausfallzeiten der Mitarbeiter verringern und die Versicherungskosten senken
- Brady™ ist ein weltweit führender Anbieter von Verriegelungs- und Abschaltungslösungen sowie Serviceleistungen mit Branchenkompetenz und einer breiten Palette an langlebigen, anwenderfreundlichen Sperrvorrichtungen
Spezifikation
Schnappverschluss | |
Rot | |
OSHA 1910,147 | |
1 x 2,5 x 4,77 in. | |
Je 1 |
NON-CONDUCTIVE LOCKOUT HASPS | |
Kunststoff | |
1 in. | |
4.77 Zoll | |
2,5 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Verriegelungsschloss (rot) > Verriegelungsschloss (rot)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur