Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Gestell- und Boxensysteme
Kostengünstige Lagerung von bis zu 6,000 Proben im Locator 6 Gestell- und Boxensystem erleichtert die Probenahme und verbraucht nur wenig Flüssigstickstoff.
Marke: Thermo Scientific™ CY509109
7708.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Locator™ Plus Gestell- und Boxensystem ermöglicht eine kostengünstige Lagerung von bis zu 6.000 Proben, erleichtert die Probenentnahme und verbraucht nur wenig flüssigen Stickstoff. Dieses mit einem Index versehene System ist mit oder ohne Ultraschall-Füllstandsüberwachung erhältlich.
Eigenschaften:- Der kompakte Aufbau minimiert bei gleichzeitiger Maximierung der Lagerkapazität den Platzbedarf.
- Eignet sich für manuelle oder computergestützte Lagerhaltung
- Hervorragende Temperaturkonstanz: Proben werden bei unter -180 °C gelagert, selbst wenn der Füllstand des Flüssigstickstoffs im Gefäß unter 2 ″ (5 cm) fällt
- Ein akustischer Alarm ertönt, wenn der Stickstofffüllstand unter einen sicheren Bereich fällt; potenzialfreie Kontakte zur Fernüberwachung
- Zusätzliche Vakuumisolierung minimiert die Verdampfung des flüssigen Stickstoffs und senkt die Betriebskosten
- Sichere Verriegelung verhindert einen Zugriff durch Unbefugte
Locator 4 Plus und Locator 8 Plus:
- Mit Füllstandsüberwachung
- Außendurchmesser: 55,8 cm; Höhe: 100,3 cm
Locator Jr. Plus:
- Ohne Füllstandsüberwachung
- Außendurchmesser: 55,9 cm; Höhe: 67,9cm
Locator 6 Plus:
- Ohne Füllstandsüberwachung
- Außendurchmesser: 66 cm, Höhe: 100,3 cm
Hinweis:
Für das angegebene Fassungsvermögen werden 1,2/2 ml Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryofläschchen angenommen
Im Lieferumfang enthalten:
Mit Index versehene Gestelle aus Edelstahl, die für den Einsatz mit 2 ″- (5 cm) Nalgene™ Kryoboxen konzipiert sind (größere Gestelle für die Lagerung von 5,0 ml-Ampullen im Locator Jr. Plus und Locator 4 Plus). Erhältlich mit oder ohne Flüssigstickstoff-Füllstandsüberwachung (optional, werkseitig installierte Überwachung kann auch separat erworben werden).
Erfordert:
Thermo Scientific Nalgene Kryoboxen (gesondert erhältlich)
Kompatibel mit:
- Boxen, Nalgene, 2 ″ für 1,0 und 1,5 ml-Röhrchen, 100 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton (CS509X24)
- Boxen, Nalgene, 2 ″ für 2 ml-Fläschchen, 81 Fläschchen pro Box, Kiste mit 40 Stück (CS509X4); Kiste mit 20 Stück (CS509X5)
- Boxen, Nalgene, 4 ″ für 5 ml-Röhrchen, 81 Röhrchen/Packung, jeweils (CS509X10)
- Thermo Scientific™ CryoClaw™ (AY509X18)
- Saugbecher, 2 Ersatzteile für CryoClaw (AY509X19)
- Logbook (LT509X5)
- Füllstandsüberwachung, kundenseitige Installation: CN509X3-70 (120 V, Jr.); CN509X6-70 (120 V, 4); CN509X10-70 (120 V, 6); CN509X9-70 (120 V, 8); CN509X1-70 (220 V, Jr.); CN509X4-70 (220 V, 4); CN509X11-70 (220 V, 6); CN509X7-70 (220 V, 8)
- Ständer für 5,0 ml-Röhrchen (Lieferung umfasst keine Boxen) (HR509X19A)
- Röhrchen, 1 ml, 500/Packung (AY509X32)
- Kryoröhrchen, 1,2 ml, 500/Packung (AY509X13)
- Röhrchen, 1,5 ml, 500/Packung (AY509X33)
- Kryofläschchen, 2,0 ml, 500/Packung, 2,0 ml (AY509X12)
Spezifikation
Manuelle Befüllung LN2-Dewar | |
184 l | |
Vakuum | |
Mit Füllstandswächter | |
37,5 in. | |
26 in. | |
66 cm | |
Ultraschallpegel | |
220 V 50 Hz | |
0,99l | |
160 lb. | |
Proben (6000) |
6,497 cu. ft. | |
Unter -180 °C | |
CE, CSA | |
Locator 6 Plus | |
95,3 cm | |
8,5 in. | |
21,5 cm | |
220 V | |
50 Hz | |
6000 | |
72,6 kg | |
6 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
30Stunden
7Minuten
51Sekunden
6