Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Gestell- und Boxensysteme
Kostengünstige Lagerung von bis zu 6,000 Proben im Locator 6 Gestell- und Boxensystem erleichtert die Probenahme und verbraucht nur wenig Flüssigstickstoff.
Marke:  Thermo Scientific™ CY50945-70
7462.56 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10398533
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Manuelle Befüllung LN2-Dewar
121 l
Vakuum
Ohne Füllstandswächter
201 Tage
95,3 cm
6 in.
15,2 cm
220 V
2000
Proben (2000)
4,273 cu. ft.
Unter -180 °C
CE, CSA
Locator 8 Plus
37,5 in.
22 in.
55,9 cm
Alarm, Schreiber
0,60 l
52,2 kg
8
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Gestell- und Boxensysteme > Locator 8 Plus; Ohne Pegelüberwachung