Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Gestell- und Boxensysteme
Kostengünstige Lagerung von bis zu 6,000 Proben im Locator 6 Gestell- und Boxensystem erleichtert die Probenahme und verbraucht nur wenig Flüssigstickstoff.
Marke:  Thermo Scientific™ CY50925-70
6310.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10063553
  • 7175.70 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Manuelle Befüllung LN2-Dewar
71 l
Vakuum
Ohne Füllstandswächter
83 Tage
67,9 cm
8,5 in.
21,5 cm
0,85 l
91 lb.
Proben (2000)
2,507 cu. ft.
Unter -180 °C
CE, CSA
Locator Jr. Plus
26,75 in.
22 in.
55,9 cm
Alarm, Schreiber
2000
41,3 kg
4
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Locator™ Plus Gestell- und Boxensysteme > Locator Jr. Plus; Ohne Pegelüberwachung