Learn More
Thermo Scientific™ Locator™ Systeme für die Kryokonservierung (Rack & Box)
Entnehmen von Zellproben schnell und einfach mit den kryogenen Gestell- und Boxensystemen.
Marke:  Thermo Scientific™ CY509107
8765.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11825392
  • 10050.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-02-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Locator 4 mit Monitor
Vakuum
Locator™ Kryogenische Gestell- und Schachtel-Systeme
Ultraschallpegel
Fläschchen (3600, 100/Box)
Unter -180 °C
CE, CSA
Locator 4
220 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Locator™ Systeme für die Kryokonservierung (Rack & Box) > Locator 4, mit Füllstandsüberwachung, 220 V, LN2-Kapazität:Gehäuse 111L