Learn More
Thermo Scientific™ Locator 6™ Rack & Box-System
Kostengünstige Lagerung von bis zu 6,000 Proben im Locator 6 Gestell- und Boxensystem erleichtert die Probenahme und verbraucht nur wenig Flüssigstickstoff.
Marke:  Thermo Scientific™ CY509113
9610.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24283" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15529975
  • 11859.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Manuelle Befüllung LN2-Dewar
184 l
Füllstandsanzeige
185 Tage
95,3 cm
8,5 in.
21,5 cm
110/220 V
50/60 Hz
6000
72,6 kg
10 Schachteln
6,2 cu. ft.
Vakuum
Locator 6
37,5 in.
26 in.
66 cm
Ultraschallpegel
110 - 220 V 50/60 Hz
0,99l
160 lb.
Schachteln (60/System)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Locator 6™ Rack & Box-System >