Learn More
Sartorius™ Thermogravimetrischer Infrarot-Feuchtebe- stimmer mit keramischem Flächenstrahler
Hochpräzises Feuchtigkeitsmessgerät mit ausgezeichneter Reproduzierbarkeit. Das Sartorius™ MA100 IR-Feuchtigkeitsmessgerät ist schnell, vielseitig und gut geeignet für Qualitätskontrolle, Forschung und Entwicklung.
Marke: Sartorius™ MA100C-000230V1
10739.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Eine der höchstmöglichen Messgenauigkeit, die ein thermogravimetrischer Feuchtemesser derzeit bieten kann
- Umfangreiche Funktionen für Vielseitigkeit bei der Proben- und Sequenzanalyse
- Messung des Feuchtigkeitsgehalts von 0.005 % bis 100 %
- Wägekapazität von 100 g mit 0.1 mg Auflösung
- Automatische Endpunktsuche/automatische Programmierung zur Ermittlung der bestmöglichen Parameter auf Knopfdruck
- Schnelles Erhitzen einer Probe durch Infrarot-Heizgeräte wie keramisches Heizelement, Halogenlampe oder CQR-gewickelter Quarzstrahler
- Schnelle und einfache Genauigkeitskontrolle über DIN/ISO-konforme Selbsttests und Selbstkalibrierungsfunktionen dank des integrierten Kalibriergewichts, der reproTest-Funktion und des Temperatureinstellungssatzes (Zubehör)
- Heizquelle: Keramikheizung (schonend und gleichmäßig)
- Anzahl der Messprogramme: 30
- Abmessungen (B x T x H): 350 x 453 x 156 mm
- Empfohlener Feuchtigkeitsbereich: 0.005 - 99.995 %
Spezifikation
Infrarot-Feuchteanalysator | |
DIN/ISO-konform | |
Digital | |
230 V |