Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Viability/Cytotoxicity Assay Kit (Green/Deep Red)
Ein zweifarbiger Fluoreszenz-Zellviabilitätsassay, der gleichzeitig lebende und tote Zellen identifiziert.Lebende Zellen werden mit Calceinfarbstoff markiert und emittieren eine grüne Fluoreszenz, während abgestorbene Zellen mit SYTOX Deep Red Farbstoff markiert werden und eine rote Fluoreszenz emittieren.
Marke:  Invitrogen™ L32250
238.64 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
298.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17444512
  • 327.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
LIVE/DEAD™ Viability/Cytotoxicity Assay Kit (grün/tiefrot)
  • Ein zweifarbiger Fluoreszenz-Zellviabilitätsassay, der gleichzeitig lebende und tote Zellen identifiziert
  • Lebende Zellen werden mit Calceinfarbstoff markiert und emittieren eine grüne Fluoreszenz
  • Tote Zellen werden mit SYTOX Deep Red Farbstoff markiert und emittieren eine rote Fluoreszenz
  • Farbstoffe können mit kompatiblen Filtersets mit anderen orangen/roten Fluorophoren multiplexiert werden
  • Das Kit eignet sich für Fluoreszenzmikroskope oder Fluoreszenz-Multiwall-Plattenscanner für High-Content-Analyse (HCA)
  • Einfach anpassbar für andere Fluoreszenzdetektionssysteme
  • Assay-Prinzipien sind allgemein und gelten für die meisten eukaryotischen Zelltypen, einschließlich adhärenter und nicht adhärenter Zellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün, Tiefrot
LIVE/DEAD Viabilitäts-/Zytotoxizitätsassay-Kit (Grün/Tiefrot)
Viabilitätsassay
M25.
495, 660 nm
Calcein, AM (Lebendzellenindikator), SYTOX™ Tiefrot Nukleinsäure-Färbemittel (Totzellenindikator)
2 x 40 μl-Fläschchen
Lebensfähigkeit
• 1 Fläschchen Calcein-AM (Lebendzellenindikator), 40 μl, als 2.000-fache (4 mmol) Lösung in DMSO
• 1 Fläschchen SYTOX Tiefrot Nukleinsäurefärbemittel (Totzellenindikator), 40 μl, als 2.000-fache (500 μmmol) Lösung in DMSO
Bei ≤ -20 °C, aufrecht und an einem trockenen Ort lagern Vor Licht schützen.
Fluoreszent
Fluoreszenz-Mikroskope, High-Content Analyse (HCA) Multiwellplatten-Fluoreszenzscanner, Sonstige Fluoreszenzerkennungssysteme
515, 682 nm
Kit
LIVE/DEAD
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2975922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/09/2024 Catalog NumberL32250
Chargennummer2856035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/02/2024 Catalog NumberL32250
Chargennummer2776011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog NumberL32250
Chargennummer2626247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog NumberL32250
Chargennummer2566207 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog NumberL32250
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Viability/Cytotoxicity Assay Kit (Green/Deep Red) >