Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ fixierbares, violettes Totzellen-Farbstoff-Kit, für Anregung mit 405 nm
Das LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Färbemittel Violett zur Totzellenfärbung dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
221.00 CHF - 578.00 CHF
Spezifikation
Zellpermeabilität | Nicht zellgängig |
---|---|
Zelltyp | Eukaryotische Zellen |
Farbe | Violett |
Beschreibung | LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellen-Färbemittelkit Violett für Anregung mit 405 nm |
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10645203
|
Molecular Probes™
L34955 |
200 Assays |
518.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15562731
|
Molecular Probes™
L34963 |
80 Assays |
221.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15589623
|
Molecular Probes™
L34964 |
400 Assays |
578.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
- Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit violettem Laser optimiert und validiert.
- Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt; das gewährleistet Stabilität und Leistungsfähigkeit des Farbstoffs im Laufe der Zeit
- Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Röhrchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
- Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
- LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Geringe Kompensation
- LIVE/DEAD™ Fixierbares Färbemittel Violett wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt, um die Kompensation zwischen anderen violetten Farbstoffen sowie Farbstoffen, die durch den blauen 488 nm-Laser angeregt werden, zu minimieren.
- Der violett fluoreszierende reaktive Farbstoff besitzt ∼416 nm Anregungsmaximum und wird mit dem 405 nm-Violettlaser gut angeregt
- Sein Emissionsmaximum liegt bei ∼451 nm, sodass bei den meisten Violettlaser-Durchflusszytometern im ersten Kanal erfasst werden kann
Specifications
Nicht zellgängig | |
Violett | |
Fluoreszent | |
Durchflusszytometer | |
LIVE/DEAD™ Fixierbarer violetter Totzellen-Farbstoff | |
416 nm | |
Röhrchen | |
Raumtemperatur |
Eukaryotische Zellen | |
LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellen-Färbemittelkit Violett für Anregung mit 405 nm | |
Viabilitätsassay | |
Färben | |
451 nm | |
Fest | |
LIVE/DEAD™ | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |