Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Lime (506) Viability Kit, for 405 nm excitation
Die LIVE/DEAD fixierbaren Viabilitätssets ermöglichen eine klare Bestimmung von lebenden und toten Zellen und ermöglichen eine präzisere Analyse sowohl mit der konventionellen als auch mit der spektralen Durchflusszytometrie.
Marke:  Invitrogen™ L34989
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17344553
  • 228.00 CHF / 80 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
80 Assays
Fluoreszent
Zellviabilitätskit
Röhrchen
Enthält 2 Fläschchen mit LIVE/DEAD Fixierbares Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO.
Bei -20 °C lagern.
405/506 nm
DMSO (Dimethylsulfoxid)
LIVE/DEAD™
LIVE/DEAD™ Fixierbares Gelbgrün- (506) Viabilitätskit, für 405 nm Anregung
Durchflusszytometrie
Live/DEAD Fixierbarer gelbgrüner (506) Zellfarbstoff
Gelbgrün
Eukaryotische Zellen
405 nm
Raumtemperatur
Durchflusszytometer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Lime (506) Viability Kit, for 405 nm excitation > 80