Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Green Dead Cell Stain Kit, for 488 nm excitation
Das LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Färbemittel Grün zur Totzellenfärbung dient der Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
Marke:  Invitrogen™ L34969
142.71 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15507474
  • 219.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
  • Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit Blaulaser optimiert und validiert.
  • Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt. Das sorgt für Beständigkeit und Qualität des Farbstoffs über die Zeit.
  • Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Fläschchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
  • Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
  • LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Optimale Helligkeit
  • Das LIVE/DEAD™ Fixierbare Färbemittel Grün wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt und erzeugt nach Anregung mit einem blauen 488 nm-Laser ein helles Signal.
  • Der grün fluoreszierende reaktive Farbstoff hat sein Anregungsmaximum bei ∼495 nm, ideal für den Einsatz mit einem Blau-Laser mit einer Emission bei ∼520 nm zur Detektion im FITC-Kanal.
  • Da sich lebende und tote Zellen mit einem einzigen Farbstoff und einem einzigen Kanal eines Durchflusszytometers unterscheiden lassen, ist dieses Verfahren eine sehr gute Wahl für Mehrfarbenexperimente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht zellgängig
Grün
LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem grünem Totzellenfärbemittel zur Anregung mit 488 nm
Viabilitätsassay
Färben
520 nm
Fest
LIVE/DEAD™
Raumtemperatur
Eukaryotische Zellen
Enthält 2 Fläschchen LIVE/DEAD™ Fixierbares Totzellenfärbemittel und 500 μl DMSO.
Bei -20 °C lagern.
Fluoreszent
Durchflusszytometer
Weitere Markierer und Farbstoffe
495 nm
Röhrchen
80 Assays
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2845297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog NumberL34969
Chargennummer2604110 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/04/2023 Catalog NumberL34969
Chargennummer2464966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/04/2022 Catalog NumberL34969
Chargennummer2351947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2021 Catalog NumberL34969
Chargennummer2172029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2020 Catalog NumberL34969
Name des Produkts
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Green Dead Cell Stain Kit, for 488 nm excitation > 80 Assays