Learn More
Molecular Probes™ LIVE/DEAD™ Fixierbares blaues Totzellen-Farbstoff-Kit, für die UV-Anregung
Das LIVE/DEAD™ Kit mit fixierbarem Färbemittel Blau zur Totzellenfärbung dient der Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist.
220.00 CHF - 580.00 CHF
Spezifikation
Zellpermeabilität | Nicht zellgängig |
---|---|
Zelltyp | Eukaryotische Zellen |
Farbe | Blau |
Beschreibung | LIVE/DEAD™ Fixierbares blaues Totzellen-Farbstoff-Kit, für die UV-Anregung |
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10114812
|
Molecular Probes™
L23105 |
200 Assays |
518.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15582241
|
Molecular Probes™
L34961 |
80 Assays |
220.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15585313
|
Molecular Probes™
L34962 |
400 Assays |
580.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Dient zur Bestimmung der Viabilität von Zellen vor der Fixierung und Permeabilisierung, die für die Färbung intrazellulärer Antikörper oder vor der Beseitigung biologischer Gefahrenstoffe mittels Formaldehyd-Fixierung erforderlich ist
- Das Kit wurde für die Verwendung mit einem Durchflusszytometer mit UV-Laser optimiert und validiert.
- Praktisch in 40 Testfläschchen verpackt; das gewährleistet Stabilität und Leistungsfähigkeit des Farbstoffs im Laufe der Zeit
- Amin-reaktive Farbstoffe in Lösung verlieren ihre Wirksamkeit nach kurzer Zeit. Es ist daher empfehlenswert, das Röhrchen nach der Rehydrierung komplett aufzubrauchen.
- Falls dies nicht möglich ist, die Fläschchen in kleinere Volumina aliquotieren und bei -80 °C unter Vermeidung von wiederholtem Einfrieren und Auftauen aufbewahren.
- LIVE/DEAD™ Fixierbare Totzellenfärbemittel sind je nach bevorzugter Farbpalette in einer Reihe von Farben erhältlich.
Optimale Helligkeit
- LIVE/DEAD™ Fixierbares Färbemittel Blau wurde wegen seiner fluoreszierenden Eigenschaften ausgewählt und erzeugt nach Anregung durch einen UV-Laser ein helles Signal.
- Der blau-fluoreszierende reaktive Farbstoff besitzt ∼350 nm Anregungsmaximum und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz mit einem UV-Laser bei ∼450 nm Emission.
- Durch Umschalten der Viabilitätsfärbung von einem Kanal ab dem blauen 488 nm-Laser auf den UV-Laser wird ein Kanal im Durchflusszytometer für andere Reagenzien freigegeben, die in anderen Farben als FITC oder PE schwer zu finden sind.
- Durch die Verwendung des UV-Lasers gibt es keine spektralen Überlappungsprobleme mit anderen gemeinsamen Farbstoffen, wodurch die Notwendigkeit zur Kompensation der Farbstoffe zur Vitalfärbung von anderen Färbungen im Panel entfällt.
- Da sich lebende und tote Zellen mit einem einzigen Farbstoff und einem Einzelkanal eines Durchflusszytometers unterscheiden lassen, ist dieses Verfahren für mehrfarbige Experimente eine sehr gute Wahl.
Spezifikation
Nicht zellgängig | |
Blau | |
Fluoreszent | |
Durchflusszytometer | |
LIVE/DEAD™ Fixierbarer blauer Totzellen-Farbstoff | |
350 nm | |
Röhrchen | |
Raumtemperatur |
Eukaryotische Zellen | |
LIVE/DEAD™ Fixierbares blaues Totzellen-Farbstoff-Kit, für die UV-Anregung | |
Viabilitätsassay | |
Totzellen-Färbemittelkit | |
450 nm | |
Fest | |
LIVE/DEAD™ | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |