Learn More
Lithiumdraht, 3.2 mm (0.125 in.) Durchmesser, 99.8 %, Na max. 0.03 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356867
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumdraht, 3.2 mm (0.125 in.) Durchmesser, 99.8 %, Na max. 0.03 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356867
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
4 x 25 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11356867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010771.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-93-2
Summenformel Li
Molekulargewicht (g/mol) 6.94
MDL-Nummer MFCD00134051
InChI-Schlüssel WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
PubChem CID 3028194
ChEBI CHEBI:30145
IUPAC-Name Lithium
SMILES [Li]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium
Namenshinweis 3.2mm (0.125 in.) Dia.
Dichte 0.53
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Menge 25 g
Formelmasse 6.941
Form Geglühter Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY14K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number010771.49,010771.14
ChargennummerN01F041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number010771.49,010771.14
ChargennummerK29R009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010771.49,010771.14
ChargennummerN01F041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010771.49,010771.14
ChargennummerZ29A031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010771.49,010771.14
Name des Produkts
Lithiumdraht, 3.2 mm (0.125 in.) Durchmesser, 99.8 %, Na max. 0.03 %, Thermo Scientific Chemicals >