Learn More
Lithium-Vanadiumoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398118
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithium-Vanadiumoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398118
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11398118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039358.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15060-59-0
Lithium vanadium oxide is used in developing polymer lithium ion (PLI) batteries and also in coatings, nanowires, nanofibers, plastics, and textiles In alloy and catalyst applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15060-59-0
MDL-Nummer MFCD00053997
Synonym Lithium vanadate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium vanadium oxide
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3285
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 105.88
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX26H028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number039358.18,039358.30
ChargennummerN14G031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039358.18,039358.30
ChargennummerG18K03 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039358.18,039358.30
ChargennummerA24L30 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039358.18,039358.30
ChargennummerI07P19 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039358.18,039358.30
Name des Produkts
Lithium-Vanadiumoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >