Learn More
Lithium-Tritert-Butoxyaluminiumhydrid, nominell 1M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.904 g/mL |
Flammpunkt | −17°C (1°F) |
Verpackung | ChemSeal™ Flaschen |
Strukturformel | Li[(CH3)3CO]3AlH |
Menge | 10 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in organic solvents at low temperatures |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P15K063 | Analysenzertifikat | 21/03/2024 | 043324.AD,043324.AB |
N15K027 | Analysenzertifikat | 22/02/2024 | 043324.AD,043324.AB |
R25E071 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043324.AD,043324.AB |
I30W034 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043324.AD,043324.AB |
Z28D019 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043324.AD,043324.AB |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride, nominally 1M in THF
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran