Learn More
Lithium Tri-tert-Butoxyaluminohydrid, 93-98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride |
Namenshinweis | 93-98% |
Schmelzpunkt | 319.0°C |
Dichte | 0.9 |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 93% min |
Verpackung | In Büchse verpackte Glasflasche |
Strukturformel | LiAI[OC(CH3)3]3H |
Menge | 500 g |
Fieser | 01,620; 02,251; 03,188; 04,312; 10,248; 12,286; 13,342; 16,197 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Lithium Tri-tert-Butoxyaluminohydrid, 93-98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur