Learn More
Lithium Tetraborate (100%) Fusion Flux Pure Crystal für Probenaufbereitung, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 15286046
Lithium Tetraborate (100%) Fusion Flux Pure Crystal für Probenaufbereitung, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15286046 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 15286046
Marke: SPEX Certiprep FFB100002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Lithiumtetraborat(100 %), Pure Grade Fusion Flux für die Probenvorbereitung, SPEX CertiPrep™. Zertifiziert gemäß ISO 34-Leitfaden, zertifizierte NIST-Traceable-Referenzmaterialien. Wird mit umfassendem Analysenzertifikat geliefert.
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
  • Fusionsflussmittel in Reinqualität
  • 1 kg
  • Lithiumtetraborat (100 %)
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiumtetraborat
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 12007-60-2
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Physikalische Form Kristallin
Summenformel B4Li2O7
MDL-Nummer MFCD00011083
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
IUPAC-Name Dilithium(1+)bicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
Molekulargewicht (g/mol) 169.11
Menge 1 kg
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Verschiedene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithium Tetraborate (100%) Fusion Flux Pure Crystal für Probenaufbereitung, SPEX CertiPrep™ >