Learn More
Lithium Tetraborate (100%) Fusion Flux Ultra-Pure Crystal für Probenaufbereitung, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Beschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Ultrareines Fusionsflussmittel
- 1 kg
- Lithiumtetraborat (100 %)
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithiumtetraborat |
CAS | 12007-60-2 |
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Menge | 1 kg |
Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat. |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Summenformel | B4Li2O7 |
MDL-Nummer | MFCD00011083 |
InChI-Schlüssel | RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithium Tetraborate (100%) Fusion Flux Ultra-Pure Crystal für Probenaufbereitung, SPEX CertiPrep™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur