Learn More
Lithium-tert-Butoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412677
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
CAS: 1907-33-1 | C4H9LiO | 80.055 g/mol
Lithium tert-butoxide is a mild base used in organic synthesis. It is involved in the alfa-alkylation reaction of ketones with primary alcohols. It is utilized as a catalyst in the reduction of ketones to the corresponding secondary alcohols. It acts as lithium source utilized in the preparation of LixTiyOz thin films. Further, it is used in conjunction with organometallic reagents/catalysts to modify their reactivity and selectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1907-33-1
Summenformel C4H9LiO
Molekulargewicht (g/mol) 80.055
MDL-Nummer MFCD00050479
InChI-Schlüssel LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 23664764
IUPAC-Name Lithium; 2-Methylpropan-2-olat
SMILES [Li+].CC(C)(C)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium tert-butoxide
Schmelzpunkt ∼150°C (decomposition)
Farbe Weiß bis Creme-farben
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel (CH3)3COLi
Menge 250 g
UN-Nummer UN3206
Beilstein 3620018
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene,hexane,tetrahydrofuran and methyl tert-butyl ether.
Formelmasse 80.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium tert-butoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium tert-butoxide
Name des Produkts
Lithium-tert-Butoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >