Learn More
Lithium-Tantal-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11368508
Lithium-Tantal-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11368508
10 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11368508
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040520.09
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21864-24-4
MDL-Nummer MFCD00798538
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium tantalum isopropoxide
Farbe Weiß
Siedepunkt 160°C to 180°C (0.1 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel LiTa[OCH(CH3)2]6
Menge 10 g
UN-Nummer UN2925
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 542.42
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Nasser Feststoff
Name des Produkts
Lithium-Tantal-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >