Learn More
Lithiumsulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11307577
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumsulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307577
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11307577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012839.04
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It act as a superconductor and widely used in lithium-sulfur batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12136-58-2
Summenformel Li2S
Molekulargewicht (g/mol) 45.94
MDL-Nummer MFCD00011085
InChI-Schlüssel GLNWILHOFOBOFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium sulfide, lithium sulfide li2s, lithium sulphide, anhydrous, li2s, zwdbutfcwlvlcq-uhfffaoysa-n, lithium sulfide trace metals basis
PubChem CID 64734
SMILES [Li+].[Li+].[S--]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium sulfide
Schmelzpunkt 900°C to 975°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen soluble in water and ethanol
IUPAC-Name Dilithium;sulfanid
Formelmasse 45.95
Geruch Like rotten eggs
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Aussehen Yellow powder
Dichte 1.66 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM13L046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog Number012839.30,012839.09,012839.18,012839.04,012839.A1
ChargennummerM24K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number012839.30,012839.09,012839.18,012839.04,012839.A1
ChargennummerU17J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number012839.30,012839.09,012839.18,012839.04,012839.A1
ChargennummerU17J015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2023 Catalog Number012839.30,012839.09,012839.18,012839.04,012839.A1
ChargennummerQ01F012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2022 Catalog Number012839.30,012839.09,012839.18,012839.04
Name des Produkts
Lithiumsulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >