Learn More
Lithiumnitrid, 99.4 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343637
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiumnitrid, 99.4 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343637
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11343637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035479.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 26134-62-3 | Li3N | 34.83 g/mol
Lithium nitride is used in metallurgy and chemical synthesis. It is also used to store hydrogen and acts as a source of the nitride ion. It is involved in the preparation of lithium hydride and lithium amide as well as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26134-62-3
Summenformel Li3N
Molekulargewicht (g/mol) 34.83
MDL-Nummer MFCD00016186
InChI-Schlüssel IDBFBDSKYCUNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium nitride, trilithium nitride, li3n, lithium nitride li3n, nitrure de lithium, li3-n, nitruro de litio spanish, nitrure de lithium french, lithium nitride,anh, nli3
PubChem CID 520242
SMILES [Li]N([Li])[Li]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium nitride
Schmelzpunkt 845°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.4% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in organic solvents.
IUPAC-Name Lithiumnitrid
Formelmasse 34.82
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.30 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX01K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number035479.18,035479.09
ChargennummerW27K054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number035479.18,035479.09
ChargennummerU12K056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number035479.18,035479.09
ChargennummerS17K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number035479.18,035479.09
ChargennummerN29K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number035479.18,035479.09
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium nitride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium nitride
Name des Produkts
Lithiumnitrid, 99.4 % Metallbasis, Thermo Scientific Chemicals >