Learn More
Lithiumnitrat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 600°C (decomposition) |
Chemischer Name oder Material | Lithium nitrate, anhydrous |
Schmelzpunkt | 264°C |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Weiß kristallin |
Menge | 5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,ethanol,methanol,pyridine,ammonia and acetone. |
IUPAC-Name | Lithium(1+)-Nitrat |
Formelmasse | 68.95 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252609 | Analysenzertifikat | 30/09/2024 | 013405.30,013405.A1,013405.A7,013405.14 |
10249604 | Analysenzertifikat | 08/02/2024 | 013405.30,013405.A1,013405.A7,013405.14 |
10224820 | Analysenzertifikat | 08/01/2024 | 013405.30,013405.A1,013405.A7,013405.14 |
10248617 | Analysenzertifikat | 08/11/2023 | 013405.30,013405.A1,013405.A7,013405.14 |
10245747 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | 013405.30,013405.A1,013405.A7,013405.14 |
Sicherheit und Handhabung
- Lithium nitrate, anhydrous
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Lithium nitrate