Learn More
Lithiumnitrat, wasserfrei, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Lithium nitrate is used in ceramics, pyrotechnics, salt baths, heat-exchange media, refrigeration systems, rocket propellant and in solar batteries. It acts as an oxidizing agent used in the production of red-colored fireworks and flares, as a catalyst to accelerate the breakdown of nitrogen oxides and as a medium to store heat received from sun for cooking. It is applied to concrete-pavement to withstand weathering effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 600°C (decomposition) |
Chemischer Name oder Material | Lithium nitrate |
Schmelzpunkt | 264°C |
Namenshinweis | Anhydrous |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin/Klumpen |
Menge | 50 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN2722 |
Merck Index | 14,5536 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M15L027 | Analysenzertifikat | 18/01/2025 | 044456.30,044456.09,044456.18 |
U09J033 | Analysenzertifikat | 16/08/2023 | 044456.30,044456.09,044456.18 |
S20I026 | Analysenzertifikat | 11/07/2022 | 044456.30,044456.09,044456.18 |
R02I002 | Analysenzertifikat | 24/05/2022 | 044456.30,044456.09,044456.18 |
M25I034 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 044456.30,044456.09,044456.18 |