Learn More
Lithium-Niob-Methoxid, ≥ 99 % (Metallbasis), 5 % w/v in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used as a precursor for chemical vapor deposition of thin films for lithium ion battery electrolyte materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium niobium methoxide |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | LiNb(OCH3)6 |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN1230 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible with water. |
Formelmasse | 285.92 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
L27Q068 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 039154.AC,039154.AE |
K09Q047 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 039154.AC,039154.AE |
A02Z005 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 039154.AC,039154.AE |
K29S054 | Analysenzertifikat | 29/11/2021 | 039154.AC,039154.AE |
E06Q07 | Analysenzertifikat | 24/11/2021 | 039154.AC,039154.AE |