Learn More
Lithium-Niob-Isopropoxid, 99+ % (Metallbasis), 5 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11384858
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithium-Niob-Isopropoxid, 99+ % (Metallbasis), 5 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384858
25 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 11384858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043175.AC
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 21864-21-1 | C18H42LiNbO6
Used as solid-state electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21864-21-1
Summenformel C18H42LiNbO6
MDL-Nummer MFCD00210626
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium niobium isopropoxide
Geruch Alkoholähnlich
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel LiNb(OC3H7)6
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1219
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 454.38
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Lithium-Niob-Isopropoxid, 99+ % (Metallbasis), 5 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals >