- Verpackt unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Lithium niobium isopropoxide |
Siedepunkt | 140°C (0.2 mmHg) |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2925 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 454.38 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Physikalische Form | Fest |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithium-Niobisopropoxid, 99.9 % (Metallbasis) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur