Learn More
Lithiummethoxid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11389608
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Lithiummethoxid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389608
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11389608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044129.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 865-34-9 | CH3LiO | 37.97 g/mol
Lithium methoxide is used in sol-gel synthesis of lithium borophosphates. It is also useful for deprotonation reactions in organic synthesis. Further, it serves as a mild base in organic synthesis especially in transesterifications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 865-34-9
Summenformel CH3LiO
Molekulargewicht (g/mol) 37.97
MDL-Nummer MFCD00036357
InChI-Schlüssel JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3
PubChem CID 4177230
SMILES [Li+].C[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithium methoxide
Schmelzpunkt >500°C (decomposition)
Farbe Weiß
Strukturformel LiOCH3
Menge 100 g
UN-Nummer UN3206
Beilstein 3552389
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
IUPAC-Name Lithium;Methanolat
Formelmasse 37.98
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Lithiummethoxid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >