Learn More
Lithium Metaborat (100%), Fusion Flux Pure Crystal für Probenaufbereitung, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 12991781
Lithium Metaborat (100%), Fusion Flux Pure Crystal für Probenaufbereitung, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12991781 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
Artikelnummer. 12991781
Marke: SPEX Certiprep FFB000002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Lithiummetaborat (100 %), Pure Grade Fusion Flux für die Probenvorbereitung, SPEX CertiPrep™. Zertifiziert gemäß ISO 34-Leitfaden, zertifizierte NIST-Traceable-Referenzmaterialien. Wird mit umfassendem Analysenzertifikat geliefert.
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
  • Fusionsflussmittel in Reinqualität
  • 1 kg
  • Lithiummetaborat (100 )
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lithiummetaborat
CAS 13453-69-5
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Menge 1 kg
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel B4H14Li2O7
InChI-Schlüssel DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Form Kristallin
SMILES [Li].[Li].[B].[B].[B].[B].O.O.O.O.O.O.O
IUPAC-Name Lithium; Oxido(oxo)boran
Molekulargewicht (g/mol) 183.23
PubChem CID 123308
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Verschiedene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BORATE FUSION FLUX
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. zuführen.
Produkt nur für den Laborgebrauch
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lithium Metaborat (100%), Fusion Flux Pure Crystal für Probenaufbereitung, SPEX CertiPrep™ >