Learn More
Lithiumhydroxid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481037
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
Ammonium peroxydisulfate is widely utilized as an oxidizing agent and radical initiators in the polymerization of certain alkenes. It is actively involved in in the synthesis of commercially important polymers like styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It combines with tetramethylethylenediamine to catalyze the polymerization of acrylamide. Due to its oxidizing properties, it can be employed to etch copper on printed circuit boards which is an alternative to ferric chloride solution. Also, it acts as oxidants in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-65-2
Summenformel HLiO
Molekulargewicht (g/mol) 23.95
MDL-Nummer MFCD00011095
InChI-Schlüssel WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
PubChem CID 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMILES [Li+].[OH-]
Spezifikation
Siedepunkt 924°C
Chemischer Name oder Material Lithium hydroxide, anhydrous
Schmelzpunkt 462°C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
IUPAC-Name Lithium;hydroxid
Formelmasse 23.95
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Aussehen White powder
Dichte 2.54
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium hydroxide, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lithium hydroxide
Name des Produkts
Lithiumhydroxid, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >